Principaux documents
324740
Sigma-Aldrich
Elastase Substrate V, Fluorogenic
≥95% (HPLC), powder, lyophilized solid, elastase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Elastase Substrate V, Fluorogenic, MeOSuc-AAPV-AMC
25 MG
160,00 $
100 MG
1 160,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
160,00 $
100 MG
1 160,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H41N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
627.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Elastase Substrate V, Fluorogenic, Elastase Substrate V, Fluorogenic, CAS 72252-90-5, is a sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM).
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
Forme
lyophilized solid
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)30(42)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27,34H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,35,41,42)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
Clé InChI
NHMQNKPYBPDCAY-NFHWZJRKSA-N
Description générale
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte (Km = 140 µM; Kcat/Km = 120,000 s-1 M-1) and porcine pancreatic elastase. Not hydrolyzed by cathepsin G. Excitation max.: ~380 nm; emission max.: ~460 nm.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Km = 140 µM; kcat/Km = 120,000 M⁻¹ s⁻¹as substrates for human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Primary Target
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Autres remarques
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol. 80, 581.
Castillo, M.J., et al. 1979. Anal. Biochem.99, 53.
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable