298711
Diethyl Pyrocarbonate
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Synonyme(s) :
Diethyl Pyrocarbonate, Diethyl Oxydiformate, DEPC
181,00 $
About This Item
181,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7998
Essai
≥97% (titration)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
clear colorless
Solubilité
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle
Avertissement
Autres remarques
Blumbers, D.O. 1987. Methods Enzymol. 152, 20.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup