Documents
2711-10100
Millipore
Unité d'échantillonnage de culture cellulaire NovaSeptum®
High Purity Application; 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaSeptum®
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Application
Numération bactérienne et prélèvements dans les bioréacteurs
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany