239807
Cyclopamine-KAAD
≥70% (sum of two isomers, HPLC), liquid, Hedgehog signaling inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
3- Keto-N-( aminoethyl- aminocaproyl- dihydrocinnamoyl)cyclopamine, 3-Keto-N-(aminoethyl-aminocaproyl-dihydrocinnamoyl)cyclopamine, InSolution Cyclopamine-KAAD
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Cyclopamine-KAAD, InSolution, ≥70%, inhibits Hedgehog (Hh) signaling
Niveau de qualité
Essai
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
SmoA1
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Chen, J.K., et al. 2002. Genes Dev.16, 2743.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)