Principaux documents
2221-60250
Millipore
NovaSeptum® Cell Culture Sampling Unit
Autoclavable Application; 250mL
2221-60250
6 433,00 $
6 433,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2221-60250
6 433,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
6 433,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
316L stainless steel cannula
platinum cured silicone septum (medical grade)
polyester body
polypropylene bag
silicone tubing
Niveau de qualité
Stérilité
(Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27)
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-125 °C max. temp.
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Volume
250 mL
Impuretés
≤2.15 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Raccords
inlet septum unit (2 mm needle)
male Luer outlet
Adéquation
suitable for sampling
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany