Principaux documents
219506
Sigma-Aldrich
CBFβ-Runx1 Inhibitor II
Synonyme(s) :
RUNX1/CBFβ inhibitor
10 MG
255,00 $
255,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
255,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.28
255,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Application
The CBFΒ-Runx1 Inhibitor II, Ro5-3335, also referenced under CAS 30195-30-3, suppresses CBFΑ/Runx1-CBFΒ transactivation activity (25 µM; 293-0 cells) via direct bindings to both subunits of the heterodimeric transcription factor complex.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable