Principaux documents
218840
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Inhibitor II
InSolution
Synonyme(s) :
InSolution Caspase-8 Inhibitor II, Granzyme B Inhibitor III; Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK
250 μG
165,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 μG
165,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H43FN4O11
Poids moléculaire :
654.68
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.54
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
A 5 mM (250 µg/76 µl) solution of Z-IETD-FMK (Cat. No. 218759) in DMSO. Z-IETD-FMK is a potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-8 (MACH, FLICE, Mch5). Also inhibits granzyme B.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-8
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Séquence
Z-Ile-Glu(OMe)-Thr-Asp(OMe)-CH₂F*
Forme physique
A 5 mM (250 µg/76 µl) solution of Z-IETD-FMK (Cat. No. 218759) in DMSO.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
≥98% (HPLC)
Autres remarques
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)