218728
Caspase-9 Inhibitor III
The Caspase-9 Inhibitor III, also referenced under CAS 403848-57-7, controls the biological activity of Caspase-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Caspase-9 Inhibitor III, Ac-LEHD-CMK
194,00 $
About This Item
194,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc1nc[nH]c1)CC(=O)O
InChI
1S/C24H35ClN6O9/c1-12(2)6-17(28-13(3)32)23(39)29-15(4-5-20(34)35)22(38)31-18(7-14-10-26-11-27-14)24(40)30-16(8-21(36)37)19(33)9-25/h10-12,15-18H,4-9H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,32)(H,29,39)(H,30,40)(H,31,38)(H,34,35)(H,36,37)/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
JSRLQUNMFYXVQD-XSLAGTTESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
caspase-9
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable