208912
Anti-Calreticulin Mouse mAb (FMC75)
liquid, clone FMC75, Calbiochem®
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FMC75, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, monkey
Ne doit pas réagir avec
rat, E. coli, canine, hamster, salmon, bovine, mouse, guinea pig
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (0.5 µg/ml, colorimetric; see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunohistochemistry (see application references)
Flow Cytometry (see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Human Molt 4, MCF-7, HeLa, K562, A431, Jurkat, Hs67, Hs198 cells, or monkey Vero cells
Autres remarques
Jethmalani, S.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23603.
Smith, M.J., and Koch, G.L.E. 1989. EMBO J.8, 3581.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable