203891
CRAC Channel Inhibitor III, Pyr6
Synonyme(s) :
CRAC Channel Inhibitor III, Pyr6, N-(4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-3-fluoroisonicotinamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
490 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Orai3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques