203830
BRD2 Inhibitor II, BIC1
The BRD2 Inhibitor II, BIC1 controls the biological activity of BRD2.
Synonyme(s) :
BRD2 Inhibitor II, BIC1, 1-(2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)ethyl)-3-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 1-(2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-ylthio)ethyl)-3-methyl-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, BRD2 Bromodomain-Interactive Compound, BIC1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S=C(N(C)C1=C2C=CC=C1)N2CCSC3=NC4=C(N3)C=CC=C4
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable