Documents
20-158
Sigma-Aldrich
EDTA 0,5 M
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
L'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) est un acide aminopolycarboxylique (APCA). Il sert d'agent chélatant des métaux. L'EDTA est un anticoagulant qui empêche la coagulation du sang par chélation du calcium sanguin. L'agrégation plaquettaire induite par l'EDTA provoque une pseudothrombopénie.. On l'utilise en cas d'empoisonnement par des métaux lourds comme le mercure ou le plomb.
Application
De l'EDTA 0,5 M a été utilisé pour constituer un tampon phosphate salin de Dulbecco (DPBS) pour la remise en suspension de cellules trypsinisées de rein embryonnaire humain 293T (HEK293T) dans un dosage cinétique d'agrégation de l'ataxine‐1. Peut également être utilisé dans des tests d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Forme physique
EDTA 0,5 M, pH 8,0.
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Eveliina Repo et al.
Water research, 47(14), 4812-4832 (2013-07-19)
Due to the excellent chelating properties of aminopolycarboxylic acid (APCAs), they can be used for the removal of metals from contaminated waters. This paper reviews the research results obtained for both commercial and self-prepared adsorbents functionalized with four most common
Hae Lyun Ahn et al.
The Korean journal of internal medicine, 17(1), 65-68 (2002-05-17)
EDTA-dependent pseudothrombocytopenia (PTCP) is the phenomenon of a spurious low platelet count due to EDTA-induced aggregation of platelets. Since the failure to recognize EDTA-dependent PTCP may result in incorrect diagnosis and inappropriate treatment, the recognition of this phenomenon is very
Simon Finnegan et al.
Advances in wound care, 4(7), 415-421 (2015-07-15)
Significance: Methods employed for preventing and eliminating biofilms are limited in their efficacy on mature biofilms. Despite this a number of antibiofilm formulations and technologies incorporating ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) have demonstrated efficacy on in vitro biofilms. The aim of this
Neha Dhar et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 362-371 (2019-11-12)
Protein abnormalities are the major cause of neurodegenerative diseases such as spinocerebellar ataxia (SCA). Protein misfolding and impaired degradation leads to the build-up of protein aggregates inside the cell, which may further cause cellular degeneration. Reducing levels of either the