196870
BAY 11-7082
≥98% (HPLC), solid, NF-kB/TNF-α inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
BAY 11-7082, (E)3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
About This Item
Produits recommandés
product name
BAY 11-7082, The BAY 11-7082, also referenced under CAS 19542-67-7, controls the biological activity of TNF-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
Clé InChI
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TNF-α-inducible phosphorylation of IκBα
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Izban, K.F., et al. 2000. Hum. Pathol.31, 1482.
Pierce, J.W., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 21096.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3