Principaux documents
1.93653
Supelco
Iron(III) chloride anhydrous
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Iron(III) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl3Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
anhydrous
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable