Principaux documents
1.93249
Supelco
Sulfate de potassium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Potassium sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
K2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
1.93249.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93249.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable