Principaux documents
1.93208
Supelco
Potassium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Potassium thiocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CKNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
1.93208.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable