Principaux documents
1.93020
Supelco
Acide benzoïque
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
636131
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
pb
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93020.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1