Documents
1.93017
Supelco
L(+)-Tartaric acid
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Numéro Beilstein :
1725147
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
5.18 (vs air)
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Pf
170-172 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Conditionnement
1.93017.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93017.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup