Principaux documents
1.93015
Supelco
Acide formique
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Formic acid
About This Item
Formule linéaire :
HCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.03
Beilstein:
1209246
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
57 %
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pb
100-101 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93015.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1