Documents
1.93013
Supelco
Hydrofluoric acid 48%
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Conditionnement
1.93013.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 16
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable