191500
1-Azakenpaullone
A Kenpaullone analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β.
Synonyme(s) :
1-Azakenpaullone, 1-AKP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥94% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
Clé InChI
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GSK-3β
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable