Documents
189510
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor I, S32826
The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin.
Synonyme(s) :
Autotaxin Inhibitor I, S32826, ATX Inhibitor I, (4-(Tetradecanoylamino)benzyl)phosphonic acid disodium, dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H34NNa2O4P · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.48
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable