189400
Aurintricarboxylic Acid
A cell-permeable polyanionic, polyaromatic compound used as a powerful inhibitor of cellular processes that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes.
Synonyme(s) :
Aurintricarboxylic Acid, ATA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
red
Solubilité
0.1 M NaOH: 35 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
Clé InChI
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DNA topoisomerase 2
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Benchokroun, Y., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 305.
Okada, N., and Koizumi, S. 1995. J. Biol. Chem.270, 16464.
Posner, A., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 36, 291.
Catchpoole, D.R., et al. 1994. Anticancer Res. 14, 853.
Csernansky, C.A., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 38, 101.
Gagliardi, A.R., and Collins, D.C. 1994. Anticancer Res. 14, 475.
Gonzalez, R.G., et al. 1980. Biochemistry19, 4299.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable