Principaux documents
1.80657
Ethanol (denatured)
85.5 % (v/v),83.5-87.5 % (v/v), for disinfection
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Éthanol, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Qualité
denatured
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Concentration
83.5-87.5 % (v/v)
85.5 % (v/v)
Impuretés
12.5-16.5 % (v/v) water
Couleur
, Hazen ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Densité
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
Adéquation
corresponds for identity (IR)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for disinfection PT1/PT2: solution for hand and surface disinfection Wirkstoff/Active Substance: Ethanol (CAS 64-17-5), 81,6% (w/w), 85,5% (v/v)
Conditionnement
Package sizes:
  • 2.5 L in PE bottle
  • 5 L in PE bottle
  • 25 L in PE canister
  • 950 L in IBC PE
Remarque sur l'analyse
denaturated with ethyl methyl ketone
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1