Principaux documents
1.751188
Millipore
Prosep Ultra Plus, 100 ml
Synonyme(s) :
Prosep® Ultra Plus
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011308
ligand
recombinant protein A
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Prosep®
Paramètres
<800 cm/hr mobile phase velocity
Hauteur du lit
300 mm
Matrice
controlled pore glass (CPG) base material
Taille des particules
60 μm
pH
1.5 – 8.5
Capacité
>50 mg/mL binding capacity(dynamic; typically; 10% breakthrough at 3–6 min residence time)
≥67 mg/mL binding capacity (hIgG)(static; typically)
Conditionnement
Flacon
Stockage et stabilité
2–8 °C, plus agent bactériostatique (recommandé pour un stockage de longue durée)
Informations légales
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable