171264
AMPK Inhibitor, Compound C•2HCl
InSolution, ≥98%
Synonyme(s) :
InSolution AMPK Inhibitor, Compound C•2HCl, 6-(4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 2HCl, H₂O, Compound C, 2HCl, H₂O, AMPK Inhibitor I, AMPK Inhibitor I, 6-(4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 2HCl, H₂O, Compound C, 2HCl, H₂O
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
Clé InChI
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable