1.70244
Tungsten standard solution
traceable to SRM from NIST (NH₄)₂WO₄ in H₂O 1000 mg/l W Certipur®
74,40 $
About This Item
74,40 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Concentration
1000 mg/L W in water
Technique(s)
AAS: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1