Principaux documents
1.67207
Supelco
Reducer (PTFE) from S40 to S38
1 UNIT
80,00 $
80,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
80,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
80,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.