16-454
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone PY20, HRP Conjugate
clone PY20, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
PY20, anti-phosphotyrosine antibody
928,00 $
About This Item
928,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PY20, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
NOTE: DO NOT FREEZE. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable