16-200
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11, biotin conjugate
clone 4D11, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D11, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRG(3273)
Spécificité
Immunogène
Application
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2