1.51904
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] Amino HPLC column
About This Item
Produits recommandés
product name
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L8
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
4.6% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
NH2 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit