14-908-M
PI4KIIIα Protein
N-terminal FLAG-tagged, recombinant human PI4KIIIα full length. For use in Kinase Assays.
1 580,00 $
About This Item
1 580,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 233 kDa
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
NM_058004.2
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Maladie(s) pertinente(s)
diabetes; neurodegenerative disorders; autoimmune diseases
Description générale
Application
Signaling
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Oncology
Diabetes
Neurodegenerative Diseases
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable