Principaux documents
SRP0697
Sigma-Aldrich
TAU-316 Protein
recombinant
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
50 μG
624,00 $
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
624,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~39 kDa
Concentration
0.2 μg/μL
Numéro d'accès
P10636-3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
Application
Useful for kinase assay and Western blot.
Actions biochimiques/physiologiques
Recombinant full-length human tag-free Tau-316 was expressed in E. coli cells. Tau-316 encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. Tau-316 transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type (1). Tau-316 gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy (2).
Séquence
Full Length
Reconstitution
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stockage et stabilité
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable