Principaux documents
14-789-M
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinase (p110δ/p85α) murine, 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant mouse p110δ full length & untagged, recombinant, mouse p85α full length.
10 μG
679,00 $
250 μG
5 190,00 $
679,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 μG
679,00 $
250 μG
5 190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
679,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 124 kDa (p110δ)
Mw 84 kDa (p85α)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Numéro d'accès NCBI
Description générale
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant mouse p110δ full length and untagged, recombinant, mouse p85α full length.
Conditionnement
Also available in 250μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-789M when ordering the 250μg size.
Forme physique
50 mM Tris/HCl pH7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 0.2 mM PMSF, 1 mM benzamidine, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany