Principaux documents
1.43023
Supelco
Sulfuric acid solution
0.02 N
About This Item
Forme
liquid
Concentration
0.00999-0.01001 (mol/l)
Couleur
≤10, APHA
Adéquation
suitable for odor (odorless)
Description générale
Volumetric solution
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°C)
Not applicable