1.40143
Bouillon trypto-caséine-soja - Milieux de culture déshydratés
EcoCult®, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), USDA-FSIS, APHA, powder, suitable for bioburden testing, microbiology
Synonyme(s) :
Bouillon caséine-soja, Bouillon tryptone-soja, Bouillon CASO, TSB, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja
2 020,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
About This Item
2 020,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
APHA
EP
ISO 11133
JP
USDA-FSIS
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA (BAM)
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
EcoCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
bioburden testing
microbiology
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
Température de stockage
10-30°C
Adéquation
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1