Documents
1.40006
Supelco
Extran® AP 17
greener alternative
liquid, alkaline concentrate
Synonyme(s) :
TM=["EXTRAN"] AP 17 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 17 detergent
About This Item
Code UNSPSC :
41103206
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric)
4.3-5.3% Free alkali (as NH3)
pH
13 (20 °C in H2O)
Densité
1.294 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le produit Extran® AP 17 est un nettoyant alcalin de laboratoire. Il permet un nettoyage fiable et empêche que des résidus contaminent l'analyse suivante, garantissant ainsi l'exactitude des résultats. Il est exempt d'agents émulsionnants ou de tensioactifs organiques, mais contient des agents complexants. Il peut donc être utilisé indifféremment dans de l'eau douce ou de l'eau dure.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est respectueux de l'environnement grâce à ses substances actives biodégradables. Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Le produit Extran® AP 17 est un nettoyant actif universel pour cycle de lavage principal qui nettoie tous les articles, même très sales. Il est particulièrement adapté à l'élimination des résidus d'amidon et de protéines. Le nettoyant alcalin Extran® AP 17 ne mousse pas, même en cas de forte agitation au lave-vaisselle.
Liaison
Remplace : EX0991-4, EX0991
Remarque sur l'analyse
Teneur en agent séquestrant (complexométrie) : 29,5 - 34,5 %
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,27 - 1,31
Alcalis libres (exprimés en NH₃) : 4,3 - 5,3 %
Informations légales
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1