Principaux documents
1.37219
SAFC
Phospho-L-Tyrosine Disodium Salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phospho-L-tyrosine disodium salt, PTyr, Phospho-Tyrosine, Phosphotyrosine
1372190100
1 134,00 $
1372191000
6 747,00 $
1372199010
55 639,00 $
1 134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1372190100
1 134,00 $
1372191000
6 747,00 $
1372199010
55 639,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10NNa2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
1 134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Niveau de qualité
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na].[Na].[P](=O)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C9H12NO6P.2Na/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15;;/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;/t8-;;/m0../s1
Clé InChI
JRFJYPIBECDABY-JZGIKJSDSA-N
Description générale
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
Application
Modified amino acids are inhouse manufactured amino acid derivatives with specific properties enabling the intensification of cell culture processes.
Together with the companion product Sulfo-Cysteine sodium salt, the new modified amino acid Phospho-Tyrosine disodium salt can be used as replacement for tyrosine to generate highly concentrated, neutral pH feeds. Both modified amino acids eliminate the need for alkaline feeds, which are normally applied to ensure solubility and stability of the unmodified amino acids tyrosine and cysteine.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.