1.37055
Acide chlorhydrique
4 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Activité étrangère
Aflatoxin
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
1.37055.9025 / 25L / PE canister
1.37055.9950 / 950L / IBC
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable