Documents
1.37038
SAFC
Rouge de phénol (phénolsulfonephtaléine)
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Rouge de phénol (phénolsulfonephtaléine)
About This Item
Formule linéaire :
(C6H4OH)2C7H4SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171502
Numéro de classement CE :
205-609-7
Agence
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
>300 °C
Solubilité
0.77 g/L
Masse volumique apparente
200‑300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Clé InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre marque SAFC® pour les procédés biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Notre gamme complète de produits chimiques pour les procédés d'amont dote non seulement les fabricants biopharmaceutiques de matières premières de haute qualité pour la production de traitements classiques et de nouveaux traitements, mais elle les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis réglementaires. Vous pouvez nous faire confiance, nous garantissons une chaîne d'approvisionnement transparente et des sources fiables dans le monde entier, en rationalisant la qualification de vos produits grâce à une assistance réglementaire et à un service de premier ordre.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable