Documents
13-104
Sigma-Aldrich
Protéine basique de la myéline (MBP) bovine purifiée
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
2 yr
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bovine ... MBP(618684)
Description générale
La protéine basique de la myéline (MBP) appartient à la famille des protéines intrinsèquement désordonnées. Elle est localisée dans la couche isolante des cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. C'est une protéine abondante trouvée dans le système nerveux central (SNC).
Research area: Cell Signaling
MBP is an alkaline protein with a pI of 11.6, constituting approximately 30% of the total protein content of the myelin in the central nervous system.
Application
La protéine basique de la myéline (MBP) bovine purifiée a été utilisée en western blotting et comme étalon dans des tests d'immuno-absorption enzymatique (ELISA).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéine basique de la myéline (MBP), connue sous le nom de ''molécule exécutive de la myéline'', aide à la formation de la myéline dans le système nerveux central (SNC). Des niveaux élevés de MBP dans le liquide céphalorachidien (LCR) sont détectés dans les troubles neurologiques aigus comme les exacerbations de la sclérose en plaques et les lésions cérébrales traumatiques. Elle est également observée à des niveaux accrus dans les troubles chroniques progressifs, y compris la démence, les tumeurs cérébrales et les troubles métaboliques. 
MBP can interact with various polyanionic proteins such as actin, tubulin, Ca2+-calmodulin, and clathrin, as well as negatively charged lipids. Upon binding to these proteins, MBP undergoes structural changes. It is believed to function as a membrane actin-binding protein, potentially enabling its involvement in relaying extracellular signals to the cytoskeleton in oligodendrocytes and tight junctions in myelin. External signals received by myelin or cultured oligodendrocytes lead to alterations in the phosphorylation of MBP, indicating its participation in signaling. The peptide MBP4-14 is specific for protein kinase C and is resistant to phosphatase activity. Moreover, MBP is extensively utilized in the "in gel" kinase assay, making it a vital biochemical for studying protein kinase activities.
Qualité
Produit évalué en routine grâce à la phosphorylation réussie de la MAP kinase 2 / Erk2, forme active (Réf. cat.14-173)
Forme physique
MOPS 10 mM, pH 7,0, avec 0,05 % d'azoture de sodium
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Autres remarques
Ce produit est dérivé de sources bovines. L'exportation de ce produit vers certains pays peut faire l'objet de restrictions. Veuillez contacter notre Service Clients ou votre distributeur local pour vous renseigner sur la disponibilité du produit et les possibilités d'exportation.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Dajun Sang et al.
eLife, 8 (2019-08-14)
Protein kinases are crucial to coordinate cellular decisions and therefore their activities are strictly regulated. Previously we used ancestral reconstruction to determine how CMGC group kinase specificity evolved (Howard et al., 2014). In the present study, we reconstructed ancestral kinases
Purification of myelin basic protein from bovine brain
Chevalier, Dominique and Allen, Bruce G
Protein Expression and Purification, 18(2), 229-234 (2000)
A C Maroney et al.
The Journal of biological chemistry, 276(27), 25302-25308 (2001-04-28)
CEP-1347 (KT7515) promotes neuronal survival at dosages that inhibit activation of the c-Jun amino-terminal kinases (JNKs) in primary embryonic cultures and differentiated PC12 cells after trophic withdrawal and in mice treated with 1-methyl-4-phenyl tetrahydropyridine. In an effort to identify molecular
Tuoping Luo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2860-2865 (2012-02-11)
Approximately 30% of human cancers harbor oncogenic gain-of-function mutations in KRAS. Despite interest in KRAS as a therapeutic target, direct blockade of KRAS function with small molecules has yet to be demonstrated. Based on experiments that lower mRNA levels of
Myelin basic protein: a multifunctional protein
Boggs JM
Cellular and Molecular Life Sciences (2006)