Principaux documents
1.29998
Supelco
Glass rods for Titrisol® ampoules
10 UNITS
231,00 $
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 UNITS
231,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
Titrisol®
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Glas rods to open Titrisol ampoules of glass
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany