1.28205
Acétate de sodium trihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.