12-533
GSM (GSK3 substrate peptide)
Synonyme(s) :
Peptide GSM, Peptide substrat de la GSK3, Substrat pour la GSK3
379,00 $
About This Item
379,00 $
Produits recommandés
Poids mol.
Mw 2673 Da
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable