Principaux documents
125162
Millipore
Résine Eshmuno® A
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Eshmuno® A, 0.2ml
8 EA
418,00 $
418,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 EA
418,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
418,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
protein A
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
prepacked column
Fabricant/nom de marque
Eshmuno®
Paramètres
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
Diam. de la colonne × Long.
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Groupe de la matrice active
Polyvinyl Ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
Application(s)
mAb
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
5 x 10mm ESHMUNO®
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.