Key Documents
1.25150
Millipore
Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0.6ml
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~150 mg, BSA binding capacity
Application(s)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
no temp limit
Description générale
5 x 30 mm
Caractéristiques et avantages
RoboCol Fractogel® TMAE MedCap (M) 0.6 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany