12-515
IgG de mouton normales
Normal Sheep IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Western Blotting.
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Qualité
Produit évalué en routine comme anticorps de contrôle (témoin négatif) de type IgG non spécifique dans des dosages nécessitant des anticorps dérivés du mouton.
Forme physique
Phosphate de potassium 0,02 M, NaCl 0,15 M (pH 7,2), avec 0,01 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
2 ans à -20°C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sheila A Sweeney et al.
Biology of reproduction, 72(1), 172-178 (2004-09-24)
Betaglycan was originally characterized as the type III receptor for TGFbeta, yet recent research has indicated that betaglycan can serve as an accessory receptor for inhibin. To understand better the action of inhibin in avian follicular development, we have investigated
Yunlong Yang et al.
Nature communications, 7, 11385-11385 (2016-05-07)
Signalling molecules and pathways that mediate crosstalk between various tumour cellular compartments in cancer metastasis remain largely unknown. We report a mechanism of the interaction between perivascular cells and tumour-associated macrophages (TAMs) in promoting metastasis through the IL-33-ST2-dependent pathway in
Liang Weng et al.
PLoS biology, 16(3), e2005090-e2005090 (2018-03-15)
Amino acid signaling mediated by the activation of mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is fundamental to cell growth and metabolism. However, how cells negatively regulate amino acid signaling remains largely unknown. Here, we show that interaction between 4F2
Dominique Mayrand et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1773, 93-105 (2018-04-25)
Optimal imaging methods are necessary in order to perform a detailed characterization of thick tissue samples from either native or engineered tissues. Tissue-engineered substitutes are featuring increasing complexity including multiple cell types and capillary-like networks. Therefore, technical approaches allowing the
Amila Suraweera et al.
Communications biology, 4(1), 484-484 (2021-04-21)
Genomic stability is critical for normal cellular function and its deregulation is a universal hallmark of cancer. Here we outline a previously undescribed role of COMMD4 in maintaining genomic stability, by regulation of chromatin remodelling at sites of DNA double-strand