Principaux documents
12-405
Sigma-Aldrich
Histone H4 Peptide
biotin conjugate
100 μG
457,00 $
457,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
457,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
457,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Peptide histone H4, conjugué à la biotine, This gene is intronless & encodes a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Qualité
Produit évalué régulièrement comme substrat pour les enzymes modifiant l'histone.
Forme physique
Poudre lyophilisée
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Role of 14-3-3? in poor prognosis and in radiation and drug resistance of human pancreatic cancers.
Zhaomin Li,Zizheng Dong,David Myer,Michele Yip-Schneider,Jianguo Liu,Ping Cui et al.
BMC Cancer null
Expression of cyclooxygenase-2, P-glycoprotein and multi-drug resistance-associated protein in canine transitional cell carcinoma.
J-Y Lee,S Tanabe,H Shimohira,Y Kobayashi,T Oomachi,S Azuma,K Ogihara,H Inokuma
Research in Veterinary Science null