12-402
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys9/14, biotin conjugate
About This Item
Produits recommandés
product name
Acetyl-Histone H3 (Lys9/14) Peptide, biotin conjugate, Synthetic peptide corresponding to amino acids 1-21 of human histone H3 followed by a GG linker & biotinylated lysine.
Pureté
>90%
Poids mol.
Mw 2807 Da
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable