124012
Akt Inhibitor V, Triciribine
Synonyme(s) :
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
268,00 $
About This Item
268,00 $
Produits recommandés
Description
RTECS - RY8455000
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
[n]2(c3ncnc4c3c(c2)C(=NN4C)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
Clé InChI
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable